Documentos Principais
538825
Sigma-Aldrich
p-Xylylenebis(tetrahydrothiophenium chloride)
≥98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H24Cl2S2
Número CAS:
Peso molecular:
351.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensaio
≥98%
pf
157-161 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[Cl-].C1CC[S+](C1)Cc2ccc(C[S+]3CCCC3)cc2
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)