Key Documents
538442
Sigma-Aldrich
7-Chloro-2-mercaptobenzoxazole
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H4ClNOS
Número CAS:
Peso molecular:
185.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
252-256 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Sc1nc2cccc(Cl)c2o1
InChI
1S/C7H4ClNOS/c8-4-2-1-3-5-6(4)10-7(11)9-5/h1-3H,(H,9,11)
chave InChI
XXRDNTGJMQMSLW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
7-Chloro-2-mercaptobenzoxazole is also known as 7-chloro-3H-1,3-benzoxazole-2-thione [IUPAC name]. It can be synthesized by employing 6-chloro-2-aminophenol (an o-aminophenol) as a starting reagent.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Benzoxazole derivatives. I. 2-mercaptobenzoxazoles
Katz L and Cohen MS.
The Journal of Organic Chemistry, 19.5, 758-766 (1954)