Ensaio
≥99.0% (T)
cadeia de caracteres SMILES
NN.Oc1nc(O)nc(O)n1
InChI
1S/C3H3N3O3.H4N2/c7-1-4-2(8)6-3(9)5-1;1-2/h(H3,4,5,6,7,8,9);1-2H2
chave InChI
REWJAYUHYGWDJT-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges