Documentos Principais
53815
Sigma-Aldrich
4-Methoxybenzyl carbazate
≥98.0%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H12N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
196.20
Beilstein:
2052164
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98.0%
pf
75-78 °C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(COC(=O)NN)cc1
InChI
1S/C9H12N2O3/c1-13-8-4-2-7(3-5-8)6-14-9(12)11-10/h2-5H,6,10H2,1H3,(H,11,12)
chave InChI
JKBMMHKEAGEILO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
4-Methoxybenzyl carbazate may be used to synthesize 5,10-diiminoporphodimethene (a dearomatized porphyrinoid) and N-(2,4-dihydroxythiobenzoyl)-4-methoxybenzyl carbazate
Outras notas
Starting material for the azide used to introduce the pMZ-amino protection which is removable under mild hydrolytic conditions
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis and fungistatic activity of new groups of 2, 4-dihydroxythiobenzoyl derivatives against phytopathogenic fungi
Legocki, Jan, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 51.2 , 362-368 (2003)
C. Ressler et al.
The Journal of Organic Chemistry, 36, 3961-3961 (1971)
F. Weygand et al.
Chemische Berichte, 95, 1-1 (1962)
Experimental and Theoretical Characterization of 5, 10-Diminoporphodimethenes: Dearomatized Porphyrinoids from Palladium-Catalyzed Hydrazinations of 5, 10-Diarylporphyrins.
Basic B, et al.
ChemPlusChem, 79(6), 813-824 (2014)
H. Yamada et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 57, 3333-3333 (1984)