Key Documents
538116
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
97%
About This Item
Fórmula linear:
FC6H3(CF3)CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
194.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.451 (lit.)
pb
211 °C (lit.)
densidade
1.38 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCc1cccc(c1F)C(F)(F)F
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter