Documentos Principais
537888
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
97%
About This Item
Fórmula linear:
FC6H3(CF3)CH2CN
Número CAS:
Peso molecular:
203.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.45 (lit.)
p.e.
237 °C (lit.)
densidade
1.34 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Fc1c(CC#N)cccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C9H5F4N/c10-8-6(4-5-14)2-1-3-7(8)9(11,12)13/h1-3H,4H2
chave InChI
VUUVDTMSSVKPDJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)