Key Documents
537187
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1,1,1-Trifluoro-2-octanol
97%
About This Item
Fórmula linear:
CF3(CH(OH)CH2)5CH3
Número CAS:
Peso molecular:
184.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC[C@@H](O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H15F3O/c1-2-3-4-5-6-7(12)8(9,10)11/h7,12H,2-6H2,1H3/t7-/m1/s1
chave InChI
INAIBHXNHIEDAM-SSDOTTSWSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
159.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
70.56 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)