Documentos Principais
537160
Sigma-Aldrich
Isoamyl cinnamate
≥97%
Sinônimo(s):
Isoamyl 3-phenyl propenoate
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH=CHCO2CH2CH2CH(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
218.29
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥97%
índice de refração
n20/D 1.536 (lit.)
p.e.
310 °C (lit.)
densidade
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CCOC(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C14H18O2/c1-12(2)10-11-16-14(15)9-8-13-6-4-3-5-7-13/h3-9,12H,10-11H2,1-2H3/b9-8+
chave InChI
JFHCDEYLWGVZMX-CMDGGOBGSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)