Documentos Principais
537128
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1-Chloro-3-(4-fluorophenoxy)-2-propanol
97%
About This Item
Fórmula linear:
FC6H4OCH2CH(OH)CH2Cl
Número CAS:
Peso molecular:
204.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]20/D −0.25°, c = 1 in chloroform
índice de refração
n20/D 1.522 (lit.)
p.e.
283-284 °C (lit.)
densidade
1.28 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H](CCl)COc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C9H10ClFO2/c10-5-8(12)6-13-9-3-1-7(11)2-4-9/h1-4,8,12H,5-6H2/t8-/m1/s1
chave InChI
OSIKOYZBGUHWAB-MRVPVSSYSA-N
Informações legais
Manufactured under license by Sterling Pharma Solutions Limited, using Jacobsen HKR technology.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)