Documentos Principais
537098
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1-(4-Fluorophenoxy)-2-propanol
97%
About This Item
Fórmula linear:
FC6H4OCH2CH(OH)CH3
Número CAS:
Peso molecular:
170.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]20/D +28°, c = 1 in chloroform
pf
47-51 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](O)COc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C9H11FO2/c1-7(11)6-12-9-4-2-8(10)3-5-9/h2-5,7,11H,6H2,1H3/t7-/m0/s1
chave InChI
RIFIEDWKCIVRQN-ZETCQYMHSA-N
Informações legais
Manufactured under license by Sterling Pharma Solutions Limited, using Jacobsen HKR technology.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)