Documentos Principais
537063
Sigma-Aldrich
o-Acetoacetotoluidide
99.7%
Sinônimo(s):
AAOT, 2′-Methylacetoacetanilide
About This Item
Fórmula linear:
CH3COCH2CONHC6H4CH3
Número CAS:
Peso molecular:
191.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
99.7%
pf
104-106 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)CC(=O)Nc1ccccc1C
InChI
1S/C11H13NO2/c1-8-5-3-4-6-10(8)12-11(14)7-9(2)13/h3-6H,7H2,1-2H3,(H,12,14)
chave InChI
TVZIWRMELPWPPR-UHFFFAOYSA-N
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)