Documentos Principais
536628
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1-Benzyl-3-acetylaminopyrrolidine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H18N2O
Número CAS:
Peso molecular:
218.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]20/D +24 in 1% chloroform
índice de refração
n20/D 1.5470 (lit.)
pb
307-308 °C/760 mmHg (lit.)
densidade
1.139 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)N[C@@H]1CCN(C1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C13H18N2O/c1-11(16)14-13-7-8-15(10-13)9-12-5-3-2-4-6-12/h2-6,13H,7-10H2,1H3,(H,14,16)/t13-/m1/s1
chave InChI
CMSWETNAAPYFSH-CYBMUJFWSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)