Documentos Principais
536474
Sigma-Aldrich
N-Z-D-Alaninol
98%
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH2O2CNHCH(CH3)CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
209.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
Formulário
powder or crystals
atividade óptica
[α]20/D +5.5°, c = 2 in ethanol
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
cor
white
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](CO)NC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C11H15NO3/c1-9(7-13)12-11(14)15-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9,13H,7-8H2,1H3,(H,12,14)/t9-/m1/s1
chave InChI
AFPHMHSLDRPUSM-SECBINFHSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)