Documentos Principais
536369
Sigma-Aldrich
2,6-Dichlorodiphenylamine
98%
Sinônimo(s):
N-Phenyl-2,6-dichloroaniline
About This Item
Fórmula linear:
Cl2C6H3NHC6H5
Número CAS:
Peso molecular:
238.11
Beilstein:
2725987
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
pf
50-53 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Clc1cccc(Cl)c1Nc2ccccc2
InChI
1S/C12H9Cl2N/c13-10-7-4-8-11(14)12(10)15-9-5-2-1-3-6-9/h1-8,15H
chave InChI
HDUUZPLYVVQTKN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)