Documentos Principais
536091
Sigma-Aldrich
2-Ethoxy-5-nitropyridine
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H8N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
168.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
pf
90-94 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOc1ccc(cn1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H8N2O3/c1-2-12-7-4-3-6(5-8-7)9(10)11/h3-5H,2H2,1H3
chave InChI
LYDVDLYMQVSLQD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)