Documentos Principais
535869
Sigma-Aldrich
1,5,8,12-Tetrakis[4,6-bis(N-butyl-N-1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]-1,5,8,12-tetraazadodecane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C132H250N32
Número CAS:
Peso molecular:
2285.61
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
pf
146-150 °C (lit.)
solubilidade
chloroform, methylene chloride, and toluene: ≥20 % (w/w) at 20 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCN(C1CC(C)(C)N(C)C(C)(C)C1)c2nc(NCCCN(CCN(CCCNc3nc(nc(n3)N(CCCC)C4CC(C)(C)N(C)C(C)(C)C4)N(CCCC)C5CC(C)(C)N(C)C(C)(C)C5)c6nc(nc(n6)N(CCCC)C7CC(C)(C)N(C)C(C)(C)C7)N(CCCC)C8CC(C)(C)N(C)C(C)(C)C8)c9nc(nc(n9)N(CCCC)C%10CC(C)(C)N(C)C(C)(C)C%10)N(CCCC)C%11CC(C)(C)N(C)C(C)(C)C%11)nc(n2)N(CCCC)C%12CC(C)(C)N(C)C(C)(C)C%12
InChI
1S/C132H250N32/c1-49-57-71-157(97-81-117(9,10)147(41)118(11,12)82-97)109-135-105(136-110(143-109)158(72-58-50-2)98-83-119(13,14)148(42)120(15,16)84-98)133-67-65-69-155(107-139-113(161(75-61-53-5)101-89-125(25,26)151(45)126(27,28)90-101)145-114(140-107)162(76-62-54-6)102-91-127(29,30)152(46)128(31,32)92-102)79-80-156(108-141-115(163(77-63-55-7)103-93-129(33,34)153(47)130(35,36)94-103)146-116(142-108)164(78-64-56-8)104-95-131(37,38)154(48)132(39,40)96-104)70-66-68-134-106-137-111(159(73-59-51-3)99-85-121(17,18)149(43)122(19,20)86-99)144-112(138-106)160(74-60-52-4)100-87-123(21,22)150(44)124(23,24)88-100/h97-104H,49-96H2,1-48H3,(H,133,135,136,143)(H,134,137,138,144)
chave InChI
OWXXKGVQBCBSFJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Antioxidant.
Monomeric hindered amine UV light stabilizer for polyolefins offering low volatility and high migration resistance.
Advantage over other HALS is that it enhances the color yield of pigmented polyolefin articles.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
527.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
275 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)