Documentos
535591
Sigma-Aldrich
3-(4-Chlorophenoxy)propionitrile
97%
Sinônimo(s):
4-Chlorophenoxypropionitrile
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H4OCH2CH2CN
Número CAS:
Peso molecular:
181.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
46-49 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc(OCCC#N)cc1
InChI
1S/C9H8ClNO/c10-8-2-4-9(5-3-8)12-7-1-6-11/h2-5H,1,7H2
chave InChI
BGEZBXFEROYDPF-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup