Documentos Principais
535532
Sigma-Aldrich
2,3,4,5-Tetrafluoro-6-nitrobenzoic acid
95%
About This Item
Fórmula linear:
O2NC6F4CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
239.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
95%
pf
137-141 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1c(F)c(F)c(F)c(F)c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7HF4NO4/c8-2-1(7(13)14)6(12(15)16)5(11)4(10)3(2)9/h(H,13,14)
chave InChI
JQGBMYKEWLSLCI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)