Documentos Principais
535109
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3-hydroxymethyl pyridine
97%
Sinônimo(s):
(2-Methyl-pyridin-3-yl)-methanol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H9NO
Número CAS:
Peso molecular:
123.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.545 (lit.)
p.e.
262 °C (lit.)
densidade
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ncccc1CO
InChI
1S/C7H9NO/c1-6-7(5-9)3-2-4-8-6/h2-4,9H,5H2,1H3
chave InChI
PRMLMDSFLIHHSO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)