535087
2-Fluoroadenine
96%
Sinônimo(s):
2-Fluoro-7(9)H-purin-6-ylamine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
96%
pf
>350 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1[nH]c(F)nc2ncnc12
InChI
1S/C5H4FN5/c6-5-10-3(7)2-4(11-5)9-1-8-2/h1H,(H3,7,8,9,10,11)
chave InChI
WKMPTBDYDNUJLF-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3