Documentos Principais
534943
Sigma-Aldrich
(S)-4-Benzyl-3-chloroacetyl-2-oxazolidinone
97%
Sinônimo(s):
(N-Chloroacetyl)-(4S)-benzyl-2-oxazolidinone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H12ClNO3
Número CAS:
Peso molecular:
253.68
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]20/D +70°, c = 1 in chloroform
pf
75-79 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClCC(=O)N1[C@H](COC1=O)Cc2ccccc2
InChI
1S/C12H12ClNO3/c13-7-11(15)14-10(8-17-12(14)16)6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8H2/t10-/m0/s1
chave InChI
DVPUBLCBQBQPOU-JTQLQIEISA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)