Documentos Principais
534706
Sigma-Aldrich
N-Propyl-m-toluidine
97%
Sinônimo(s):
Propyl-m-tolylamine
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H4NHC3H7
Número CAS:
Peso molecular:
149.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.538 (lit.)
pb
235 °C (lit.)
densidade
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCNc1cccc(C)c1
InChI
1S/C10H15N/c1-3-7-11-10-6-4-5-9(2)8-10/h4-6,8,11H,3,7H2,1-2H3
chave InChI
IUNVPXVTJRNCEK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
226.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
108 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)