Documentos Principais
534234
Sigma-Aldrich
4-(4-Bromophenyl)-1(2H)-phthalazinone
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H9BrN2O
Número CAS:
Peso molecular:
301.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
269.5-273.5 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Brc1ccc(cc1)C2=NNC(=O)c3ccccc23
InChI
1S/C14H9BrN2O/c15-10-7-5-9(6-8-10)13-11-3-1-2-4-12(11)14(18)17-16-13/h1-8H,(H,17,18)
chave InChI
ZISOEGMOUGUEMP-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)