Key Documents
534137
Sigma-Aldrich
2′,4-Dihydroxy-3′,4′,6′-trimethoxychalcone
97%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3O)3C6H(OH)COCH=CHC6H4OH
Número CAS:
Peso molecular:
330.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
177-182 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(OC)c(c(O)c1OC)C(=O)\C=C\c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C18H18O6/c1-22-14-10-15(23-2)18(24-3)17(21)16(14)13(20)9-6-11-4-7-12(19)8-5-11/h4-10,19,21H,1-3H3/b9-6+
chave InChI
PSPONZNQSBPSLY-RMKNXTFCSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)