Key Documents
534110
Sigma-Aldrich
N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-ethylaniline
97%
Sinônimo(s):
t-Boc-2-Ethylaniline
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2C6H4NHCO2C(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
221.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pb
80-90 °C/0.5 mmHg (lit.)
pf
53-58 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCc1ccccc1NC(=O)OC(C)(C)C
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)