Documentos Principais
533912
Sigma-Aldrich
3-(Methylthio)phenyl isothiocyanate
97%
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H4NCS
Número CAS:
Peso molecular:
181.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D >1.3930 (lit.)
p.e.
306-307 °C (lit.)
densidade
1.211 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CSc1cccc(c1)N=C=S
InChI
1S/C8H7NS2/c1-11-8-4-2-3-7(5-8)9-6-10/h2-5H,1H3
chave InChI
IHKAGFVCXPFGRP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
L Cherta et al.
Food chemistry, 188, 301-308 (2015-06-05)
The potential of an advanced analytical strategy based on the use of gas chromatography (GC) coupled to high resolution mass spectrometry (HRMS) with two different analyzers and ionization sources has been investigated and applied to the non-target analysis of food