Documentos Principais
533890
Sigma-Aldrich
3-Methyl-3-octanol
99%
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)4C(CH3)(OH)C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
144.25
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.433 (lit.)
p.e.
127 °C (lit.)
densidade
0.822 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC(C)(O)CC
InChI
1S/C9H20O/c1-4-6-7-8-9(3,10)5-2/h10H,4-8H2,1-3H3
chave InChI
JEWXYDDSLPIBBO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
163.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
72.78 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)