Documentos Principais
533467
Sigma-Aldrich
4,5-Ethylenedithio-1,3-dithiol-2-one
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H4OS4
Número CAS:
Peso molecular:
208.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
128-132 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C1SC2=C(SCCS2)S1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)