Documentos
533440
Sigma-Aldrich
4,5-Bis(methylthio)-1,3-dithiol-2-one
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H6OS4
Número CAS:
Peso molecular:
210.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
56-60 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CSC1=C(SC)SC(=O)S1
InChI
1S/C5H6OS4/c1-7-3-4(8-2)10-5(6)9-3/h1-2H3
chave InChI
ZXNVEXYJVODARP-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3