Documentos
533033
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2,6-difluorobenzyl alcohol
98%
About This Item
Fórmula linear:
F2C6H2(Br)CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
223.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
forma
solid
pf
76-81 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCc1c(F)cc(Br)cc1F
InChI
1S/C7H5BrF2O/c8-4-1-6(9)5(3-11)7(10)2-4/h1-2,11H,3H2
chave InChI
LSRHFWSNUFIKER-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3