Documentos
532835
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2-methylanisole
97%
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H3(CH3)OCH3
Número CAS:
Peso molecular:
156.61
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
36-39 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(Cl)cc1C
InChI
1S/C8H9ClO/c1-6-5-7(9)3-4-8(6)10-2/h3-5H,1-2H3
chave InChI
VDYDAUQHTVCCBX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
4-Chloro-2-methylanisole can be prepared by the O-methylation of 4-chloro-2-methylphenol using dimethyl sulfate.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Metabolism of 4-chloro-2-methylphenoxyacetic acid by soil bacteria.
Bollag JM, et al.
Applied Microbiology, 15(6), 1393-1398 (1967)