Key Documents
532827
Sigma-Aldrich
2-(3-Bromophenoxy)tetrahydro-2H-pyran
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H13BrO2
Número CAS:
Peso molecular:
257.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
42-46 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Brc1cccc(OC2CCCCO2)c1
InChI
1S/C11H13BrO2/c12-9-4-3-5-10(8-9)14-11-6-1-2-7-13-11/h3-5,8,11H,1-2,6-7H2
chave InChI
YDIPSMGGPVMCHP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)