Documentos Principais
532762
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride
97%
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H4(F)CH2NH2·HCl
Número CAS:
Peso molecular:
240.50
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
221-226 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NCc1cc(Br)ccc1F
InChI
1S/C7H7BrFN.ClH/c8-6-1-2-7(9)5(3-6)4-10;/h1-3H,4,10H2;1H
chave InChI
KPOKOEWRTGFXDF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)