Documentos Principais
532665
Sigma-Aldrich
(4aR)-trans-5-(1,5,5,8aS-Tetramethyl-2-methylenedecahydro-1-naphthalenyl)-(3R)-methyl-1-penten-3-ol
98%
Sinônimo(s):
Manool
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H34O
Número CAS:
Peso molecular:
290.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
atividade óptica
[α]20/D +27°, c = 1 in chloroform
pf
49-52 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)CCC[C@]2(C)[C@@H](CC[C@@](C)(O)C=C)C(=C)CC[C@@H]12
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)