Documentos Principais
532622
Sigma-Aldrich
3-Nitro-2,6-lutidine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H8N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
152.15
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
26-31 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(c(C)n1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H8N2O2/c1-5-3-4-7(9(10)11)6(2)8-5/h3-4H,1-2H3
chave InChI
AETHUDGJSSKZKT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
3-Nitro-2,6-lutidine, a nitropyridine derivative, is also known as 2,6-dimethyl-3-nitropyridine. It can be prepared from 2,6-lutidine via nitration.
Aplicação
3-Nitro-2,6-lutidine may be used in the preparation of 3-methoxy-2,7-dimethyl-2H-1,4-diazepine1 and 3-amino-2,6-lutidine.[1]
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
100.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
37.78 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis of Methylpyridine Derivatives (XXI). Amination of Chloro-2,6-lutidines and Their N-Oxides via a Hetaryne Mechanism.
Kato T and Niitsuma T.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 13(8), 963-968 (1965)