Documentos Principais
532401
Sigma-Aldrich
Formylpolystyrene
100-200 mesh, extent of labeling: 0.7-1.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Sinônimo(s):
Polystyrene-CHO resin
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
reticulação
1 % cross-linked
Extensão da rotulagem
0.7-1.5 mmol/g loading
tamanho de partícula
100-200 mesh
cadeia de caracteres SMILES
C=Cc1ccccc1.[H]C(=O)c2ccccc2.C=Cc3ccc(C=C)cc3
InChI
1S/C10H10.C8H8.C7H6O/c1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9;1-2-8-6-4-3-5-7-8;8-6-7-4-2-1-3-5-7/h3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;1-6H
chave InChI
IJHFOAFDGDPECF-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)