Documentos Principais
531928
Sigma-Aldrich
2-(2,4-Dichloro-5-fluorobenzoyl)-3-cyclopropylaminoacrylic acid, methyl ester, mixture of isomers
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H14Cl2FNO2
Número CAS:
Peso molecular:
330.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
150-154 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)C(=C\NC1CC1)\C(=O)c2cc(F)c(Cl)cc2Cl
InChI
1S/C14H12Cl2FNO3/c1-21-14(20)9(6-18-7-2-3-7)13(19)8-4-12(17)11(16)5-10(8)15/h4-7,18H,2-3H2,1H3/b9-6+
chave InChI
YCDBNUJZSAFBIY-RMKNXTFCSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)