Documentos
531650
Sigma-Aldrich
5-Nitrofurfurylnitrate
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H4N2O6
Número CAS:
Peso molecular:
188.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
36-39 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)OCc1ccc(o1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H4N2O6/c8-6(9)5-2-1-4(13-5)3-12-7(10)11/h1-2H,3H2
chave InChI
IZUDEUAXDJRXOA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
F Masek et al.
Mutation research, 281(1), 63-66 (1992-01-01)
Inducible stable DNA replication (iSDR) provoked by a damaging treatment with MMS, MNU, MNNG, NFAA, NFN, 4NQO, NAL or MMC, was followed in both repair-competent E. coli PQ35 and its uvrA derivative E. coli PQ37. In contrast to SOS-inducible mutagenesis