Documentos Principais
531529
Sigma-Aldrich
(R)-5-Acetoxy-1-chlorohexane
99%
About This Item
Fórmula linear:
CH3CO2CH(CH3)[(CH2)4Cl]
Número CAS:
Peso molecular:
178.66
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.4365 (lit.)
pb
220 °C (lit.)
densidade
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](CCCCCl)OC(C)=O
InChI
1S/C8H15ClO2/c1-7(11-8(2)10)5-3-4-6-9/h7H,3-6H2,1-2H3/t7-/m1/s1
chave InChI
CCAJQWQPQNZYTE-SSDOTTSWSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
213.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
100.6 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)