531464
2-Iodophenylacetonitrile
97%
Sinônimo(s):
2-Iodobenzyl cyanide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.618 (lit.)
p.e.
113-120 °C/0.5 mmHg (lit.)
densidade
1.75 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
iodo
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
Ic1ccccc1CC#N
InChI
1S/C8H6IN/c9-8-4-2-1-3-7(8)5-6-10/h1-4H,5H2
chave InChI
FPSGTRJUQLYLHE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- 2?-aminobiphen-2-ylacetonitrile[2]
- ethyl (2-iodophenyl)iminoacetate hydrochloride[3]
- 3,4-disubstituted 2-naphthalenamines[4]
It may also be used in the preparation of the following nitriles:[5]
- 2-(2-iodophenyl)-2-methylpropanenitrile
- 1-(2-iodophenyl)cyclopentanecarbonitrile
- 5-bromo-2-(2-iodophenyl)pentanenitrile
- 2-(2-iodophenyl)-2-propylpentanenitrile
- 1-(2-iodophenyl)cyclohexanecarbonitrile
- 1-(2-Iodophenyl)cyclopropanecarbonitrile
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?