Documentos
531421
Sigma-Aldrich
Trimethylsilyl 2,2-difluoro-2-(fluorosulfonyl)acetate
Sinônimo(s):
Trimethylsilyl (fluorosulfonyl)difluoroacetate
About This Item
Fórmula linear:
FSO2CF2CO2Si(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
250.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
índice de refração
n20/D 1.367 (lit.)
pb
156 °C (lit.)
densidade
1.27 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)OC(=O)C(F)(F)S(F)(=O)=O
InChI
1S/C5H9F3O4SSi/c1-14(2,3)12-4(9)5(6,7)13(8,10)11/h1-3H3
chave InChI
XHVSCKNABCCCAC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Fluoroalkylation agent
Reactant for:
  • Preparation of difluorocyclopropenes
  • Preparation of difluorocarbene reagents
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
80.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
26.7 °C - closed cup