Ensaio
98%
pf
116-119 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OS(=O)(=O)c1nc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C7H6N2O3S/c10-13(11,12)7-8-5-3-1-2-4-6(5)9-7/h1-4H,(H,8,9)(H,10,11,12)
chave InChI
GWXQTTKUYBEZBP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges