Documentos Principais
529931
Sigma-Aldrich
Isopropylmagnesium chloride solution
1.4 M in butyl diglyme
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHMgCl
Número CAS:
Peso molecular:
102.85
Beilstein:
4124221
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
adequação da reação
reaction type: Grignard Reaction
concentração
1.4 M in butyl diglyme
p.e.
256 °C
densidade
0.964 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[Mg]Cl
InChI
1S/C3H7.ClH.Mg/c1-3-2;;/h3H,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
GPIBKUJXKCEZOH-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
71.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
22 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)