Documentos Principais
529923
Sigma-Aldrich
Butylmagnesium chloride solution
1.45 M in butyl diglyme
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Alterar visualização
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)3MgCl
Número CAS:
Peso molecular:
116.87
Beilstein:
3587228
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
adequação da reação
reaction type: Grignard Reaction
concentração
1.45 M in butyl diglyme
densidade
0.945 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCCC[Mg]Cl
InChI
1S/C4H9.ClH.Mg/c1-3-4-2;;/h1,3-4H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
UUNGXYVLXYGZKH-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
104.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
40 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
B Pons et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical sciences and applications, 716(1-2), 139-145 (1998-11-21)
One analytical procedure for the determination of ionic alkyllead in human urine has been studied. The system consists of the extraction of Me3Pb+, Et3Pb+ and Pb2+ at pH 9.0 with diethyldithiocarbamate to an organic phase. Then, the ionic compounds are