Documentos Principais
529400
Sigma-Aldrich
Poly(2-hydroxypropyl methacrylate)
average Mv ~20,000
Sinônimo(s):
2-Hydroxypropyl methacrylate homopolymer, 2-Hydroxypropyl methacrylate polymer, Poly(2-hydroxypropyl methacrylate)
About This Item
Fórmula linear:
(C7H12O3)n
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
peso molecular
average Mv ~20,000
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)COC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C7H12O3/c1-5(2)7(9)10-4-6(3)8/h6,8H,1,4H2,2-3H3
chave InChI
VHSHLMUCYSAUQU-UHFFFAOYSA-N
forma física
Water-swellable polymer. Hydrogel.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)