Documentos Principais
529028
Sigma-Aldrich
Ethyl 5-Bromo-2-chlorobenzoate
98%
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H3(Cl)CO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
263.52
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.56 (lit.)
p.e.
288 °C (lit.)
densidade
1.55 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)c1cc(Br)ccc1Cl
InChI
1S/C9H8BrClO2/c1-2-13-9(12)7-5-6(10)3-4-8(7)11/h3-5H,2H2,1H3
chave InChI
AMGWDYLEMSMUIO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ethyl 5-Bromo-2-chlorobenzoate may be used in the synthesis of ethyl 6-bromo-3-chloro-3′-methylbiphenyl-2-carboxylate.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
New mixed Li/Mg and Li/Mg/Zn amides for the chemoselective metallation of arenes and heteroarenes.
Rohbogner CJ, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 11, 1781-1795 (2009)