Documentos
528838
Sigma-Aldrich
4-Isopropylanisole
97%
Sinônimo(s):
4-Methoxycumene
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHC6H4OCH3
Número CAS:
Peso molecular:
150.22
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.504 (lit.)
pb
210 °C (lit.)
densidade
0.935 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(cc1)C(C)C
InChI
1S/C10H14O/c1-8(2)9-4-6-10(11-3)7-5-9/h4-8H,1-3H3
chave InChI
JULZQKLZSNOEEJ-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
181.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
83 °C - closed cup