Documentos
528765
Sigma-Aldrich
4-Amino-5-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic acid monosodium salt hydrate
85%
Sinônimo(s):
H Acid
About This Item
Fórmula linear:
H2NC10H4(OH)(SO3H)SO3Na · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
341.29 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
Ensaio
85%
pf
>300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cc(cc2cc(cc(O)c12)S(O)(=O)=O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C10H9NO7S2/c11-8-3-6(19(13,14)15)1-5-2-7(20(16,17)18)4-9(12)10(5)8/h1-4,12H,11H2,(H,13,14,15)(H,16,17,18)
chave InChI
APRRQJCCBSJQOQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3