Documentos Principais
528633
Sigma-Aldrich
Methyl 3-methoxy-2-naphthoate
98%
About This Item
Fórmula linear:
CH3OC10H6CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
216.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
pf
48-51 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1cc2ccccc2cc1OC
InChI
1S/C13H12O3/c1-15-12-8-10-6-4-3-5-9(10)7-11(12)13(14)16-2/h3-8H,1-2H3
chave InChI
MPLSAOVNAXJHHI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)