Documentos Principais
528609
Sigma-Aldrich
Ethyl 2,6-diethoxybenzoate
97%
About This Item
Fórmula linear:
(C2H5O)2C6H3CO2CH2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
238.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
52-56 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)c1c(OCC)cccc1OCC
InChI
1S/C13H18O4/c1-4-15-10-8-7-9-11(16-5-2)12(10)13(14)17-6-3/h7-9H,4-6H2,1-3H3
chave InChI
QMVQTFWOHMQDQM-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
174.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
79.4 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)